Tlačiť
2-Bromo-4-chloroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 58.16 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
Teplota varu: 127 °C/17,2mmHg
Hustota: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079705
Číslo CAS: 60633-25-2