Tlačiť
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Boc-Ala(4-pyridyl)-OH, Boc-4-Pal-OH
OR14662-1G OR14662-25G OR14662-5G
APOSOR14662-1GEA 56.48 EUR
APOSOR14662-1G APOSOR14662-25G APOSOR14662-5G
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
Mw: 266.297 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00672528
Číslo CAS: 37535-57-2