Tlačiť
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Fmoc-p-iodo-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-I)-OH
OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 24.95 EUR
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₀INO₄
Teplota tavenia: 213…217 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00672340
Číslo CAS: 82565-68-2