Tlačiť
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 63.38 EUR
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
2-Bromo-6-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
Teplota tavenia: 79…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02683546
Číslo CAS: 34160-40-2