Tlačiť
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 402.96 EUR
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈INO₂
Mw: 301.09 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06797504
Číslo CAS: 850374-98-0