Tlačiť
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Boc-L-3-Nitrophenylalanine, Boc-Phe(3-NO₂)-OH, 3-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14580-1G OR14580-5G
APOSOR14580-1GEA 81.31 EUR
APOSOR14580-1G APOSOR14580-5G
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₆
Mw: 310.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317033
Číslo CAS: 131980-29-5