Tlačiť
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid, Boc-Phe(2-NO₂)-OH, 2-Nitro-L-phenylalanine, N-BOC protected
OR14576-1G OR14576-5G
APOSOR14576-1GEA 106.15 EUR
APOSOR14576-1G APOSOR14576-5G
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₆
Mw: 310.31 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317708
Číslo CAS: 185146-84-3