Tlačiť
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 86.12 EUR
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃
Mw: 233.2631 g/mol
Teplota tavenia: 44…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00269687
Číslo CAS: 131685-53-5