Tlačiť
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 113.12 EUR
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO
Teplota tavenia: 49…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797497
Číslo CAS: 82072-23-9
OSN: 3261
ADR: 8,III