Tlačiť
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-(chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 71.4 EUR
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₆ClNO₃
Teplota tavenia: 72…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660133
Číslo CAS: 208465-72-9
OSN: 3261
ADR: 8,III