Tlačiť
5-Hexen-1-ol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
OR14506-5G OR14506-1G OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA 28.28 EUR
APOSOR14506-5G APOSOR14506-1G APOSOR14506-25G
5-Hexen-1-ol 97%
5-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 152…155 °C
Teplota tavenia: < –20 °C
Hustota: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002981
Číslo CAS: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
OSN: 2924
ADR: 3+8,III