Tlačiť
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-pyridinemethanol, 6-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-5-methanol, (6-Aminopyridin-3-yl)methanol, (6-Amino-3-pyridyl)methanol
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 75.01 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota tavenia: 113…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659089
Číslo CAS: 113293-71-3