Tlačiť
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(1-Imidazolyl)propanoic Acid, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
OR14498-1G OR14498-250MG
APOSOR14498-1GEA 249.5 EUR
APOSOR14498-1G APOSOR14498-250MG
3-Imidazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Imidazol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 147…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02731119
Číslo CAS: 18999-45-6