Tlačiť
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Furan-2-sulphonylchloride
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 563.19 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClO₃S
Mw: 166.58 g/mol
Teplota varu: 79…81 °C/10mmHg
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD06658968
Číslo CAS: 52665-48-2
OSN: 3265
ADR: 8 III