Tlačiť
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 24.95 EUR
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
Teplota tavenia: 92 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016997
Číslo CAS: 713-52-0