Tlačiť
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1442-1G OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA 132.77 EUR
APOSOR1442-1G APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Teplota tavenia: 143…145 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06797484
Číslo CAS: 82782-85-2