Tlačiť
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxyflavonol, 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 49.67 EUR
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Vzorec: C₁₆H₁₂O₄
Mw: 268.27
Teplota tavenia: 234 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017682
Číslo CAS: 6889-78-7