Tlačiť
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR1439-10G OR1439-1G OR1439-5G
APOSOR1439-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR1439-10G APOSOR1439-1G APOSOR1439-5G
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Mw: 205.26 g/mol
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00731259
Číslo CAS: 129414-26-2