Tlačiť
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 165.83 EUR
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₃NO₃
Mw: 279.3 g/mol
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160581
Číslo CAS: 4364-02-7