Tlačiť
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 53.35 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₈N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128308
Číslo CAS: 33265-71-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III