Tlačiť
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone, 3-Chloro-4-hydroxyacetophenone, 1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 24.91 EUR
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.6
Teplota tavenia: 92…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00663621
Číslo CAS: 2892-29-7
OSN: 3335
ADR: 9 III