Tlačiť
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Aminomethyl)benzyl alcohol, N-BOC protected, 4-(Boc-aminomethyl-phenyl)-methanol, tert-Butyl 4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
OR14352-1G OR14352-25G OR14352-5G
APOSOR14352-1GEA 29.84 EUR
APOSOR14352-1G APOSOR14352-25G APOSOR14352-5G
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₃
Mw: 237.3 g/mol
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411553
Číslo CAS: 123986-64-1