Tlačiť
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,5-Dimethyloxazole-4-carboxylic acid
OR14345-100MG OR14345-1G OR14345-250MG
APOSOR14345-100MGEA 24.95 EUR
APOSOR14345-100MG APOSOR14345-1G APOSOR14345-250MG
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 98%
2,5-Dimethyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
Teplota tavenia: 232…233 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03011595
Číslo CAS: 23000-14-8