Tlačiť
6-Methoxysalicylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, 6-Hydroxy-o-anisic acid
OR14337-1G OR14337-5G
APOSOR14337-1GEA 24.91 EUR
APOSOR14337-1G APOSOR14337-5G
6-Methoxysalicylic acid
6-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota tavenia: 134…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00674090
Číslo CAS: 3147-64-6