Tlačiť
5-Methoxysalicylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
OR14336-100G OR14336-250G OR14336-25G
APOSOR14336-100GEA 136.59 EUR
APOSOR14336-100G APOSOR14336-250G APOSOR14336-25G
5-Methoxysalicylic acid 98%
5-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002459
Číslo CAS: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8