Tlačiť
4-Methoxysalicylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
OR14335-100G OR14335-25G
APOSOR14335-100GEA 91.33 EUR
APOSOR14335-100G APOSOR14335-25G
4-Methoxysalicylic acid
4-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 157…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002450
Číslo CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0