Tlačiť
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14326-25G OR14326-5G
APOSOR14326-25GEA 86.64 EUR
APOSOR14326-25G APOSOR14326-5G
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamine hydrochloride
N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
Teplota tavenia: 215 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012990
Číslo CAS: 2052-46-2
EINECS: 218-146-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,II