Tlačiť
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
OR14321-250G OR14321-500G OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA 119.53 EUR
APOSOR14321-250G APOSOR14321-500G APOSOR14321-1KG
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Vzorec: C₈Cl₂N₂O₂
Teplota tavenia: 210…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001593
Číslo CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III