Tlačiť
4-Bromoisoquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 38.23 EUR
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinoline
4-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota varu: 280…285 °C
Teplota tavenia: 40…43 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006904
Číslo CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8