Tlačiť
10-Hydroxydecanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14308-25G OR14308-5G OR14308-100G
APOSOR14308-25GEA 91.46 EUR
APOSOR14308-25G APOSOR14308-5G APOSOR14308-100G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
Vzorec: C₁₀H₂₀O₃
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010510
Číslo CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1