Tlačiť
Thiazol-2-ylmethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-5GEA 91.33 EUR
APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Vzorec: C₄H₅NOS
Mw: 115.1500 g/mol
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200855
Číslo CAS: 14542-12-2