Tlačiť
3-Bromoanthranilic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 24.95 EUR
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
3-Bromoanthranilic acid 97%
3-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Teplota varu: 343…344 °C
Teplota tavenia: 174…178 °C
Hustota: 1,793 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03618453
Číslo CAS: 20776-51-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III