Tlačiť
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 529.48 EUR
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Teplota tavenia: 183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03427537
Číslo CAS: 78119-82-1