Tlačiť
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Chloroacetyl)-3,4-dibromothiophene
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 314.48 EUR
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Vzorec: C₆H₃Br₂ClOS
Mw: 318.43 g/mol
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411631
Číslo CAS: 62673-71-6