Tlačiť
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 497.39 EUR
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02853017
Číslo CAS: 168551-56-2