Tlačiť
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14249-1G OR14249-5G OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA 119.53 EUR
APOSOR14249-1G APOSOR14249-5G APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
3-(Morpholinosulphonyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₃S
Teplota tavenia: 132…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02090909
Číslo CAS: 22184-97-0