Tlačiť
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.23 g/mol
Teplota tavenia: 262 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631241
Číslo CAS: 22090-27-3