Tlačiť
2-Iodo-p-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14214-5G OR14214-1G OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA 0 EUR
APOSOR14214-5G APOSOR14214-1G APOSOR14214-25G
2-Iodo-p-toluidine
2-Iodo-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈IN
Teplota tavenia: 39…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407391
Číslo CAS: 29289-13-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,II