Tlačiť
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 24.91 EUR
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Mw: 215.29 g/mol
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094733
Číslo CAS: 116574-71-1