Tlačiť
2-Bromo-4-methoxyphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Brom-4-hydroxyanisole
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 24.95 EUR
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-methoxyphenol
2-Bromo-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Teplota varu: 115 °C
Teplota tavenia: 45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02113712
Číslo CAS: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9