Tlačiť
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-(3-aminopyridin-2-yl)benzoate
OR14140-100MG OR14140-250MG
APOSOR14140-100MGEA 36.5 EUR
APOSOR14140-100MG APOSOR14140-250MG
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689702
Číslo CAS: 924869-19-2