Tlačiť
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
OR14130-10G OR14130-1G OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA 122.57 EUR
APOSOR14130-10G APOSOR14130-1G APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.164 g/mol
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659667
Číslo CAS: 536-25-4
EINECS: 208-627-3