Tlačiť
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6,8-Dichloro-2,3-dihydro-3-phenyl-2-thioxo-1H-quinazolin-4-one
OR14110-1G OR14110-5G
APOSOR14110-1GEA 205.78 EUR
APOSOR14110-1G APOSOR14110-5G
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Vzorec: C₁₄H₈Cl₂N₂OS
Teplota tavenia: 274…275 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689694
Číslo CAS: 67867-62-3