Tlačiť
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-7-azaindole
OR14092-1G OR14092-5G
APOSOR14092-1GEA 24.95 EUR
APOSOR14092-1G APOSOR14092-5G
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Teplota tavenia: 185…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179276
Číslo CAS: 74420-15-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III