Tlačiť
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)benzyl alcohol
OR14087-10G OR14087-1G OR14087-5G
APOSOR14087-10GEA 1920.29 EUR
APOSOR14087-10G APOSOR14087-1G APOSOR14087-5G
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
[5-Amino-2-(4-chlorophenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₂ClNO₂
Mw: 249.7 g/mol
Teplota tavenia: 129…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08689719
Číslo CAS: 924869-26-1