Tlačiť
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 314.04 EUR
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇N₃O
Mw: 173.1714 g/mol
Teplota tavenia: 110…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03617913
Číslo CAS: 138479-53-5