Tlačiť
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14054-1G OR14054-5G OR14054-250MG
APOSOR14054-1GEA 208.29 EUR
APOSOR14054-1G APOSOR14054-5G APOSOR14054-250MG
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂BrNO₂
Mw: 282.14 g/mol
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09027165
Číslo CAS: 91844-20-1