Tlačiť
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidine
OR14053-10G OR14053-1G OR14053-5G
APOSOR14053-10GEA 1021.26 EUR
APOSOR14053-10G APOSOR14053-1G APOSOR14053-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
2-(4-Ethoxyphenyl)-1,3-thiazolane
Vzorec: C₁₁H₁₅NOS
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09027144
Číslo CAS: 937602-47-6