Tlačiť
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 53.27 EUR
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClO₂S
Mw: 212.65 g/mol
Teplota tavenia: 257…259 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06655155
Číslo CAS: 23967-57-9