Tlačiť
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carbohydrazide, 1-Boc-isonipecoticacidhydrazide
OR14039-5G OR14039-1G
APOSOR14039-5GEA 132.77 EUR
APOSOR14039-5G APOSOR14039-1G
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(hydrazinocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O₃
Mw: 243.31 g/mol
Teplota tavenia: 104…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06795927
Číslo CAS: 187834-88-4